missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Drosophila-Produkte Jazz-Mix™ Drosophila-Nahrung

Einfach Wasser hinzufügen – bequem verpackt als komplette und schnell zuzubereitende Mischung

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.46400kg

Artikelnummer. 10254631

  • 78.85 € / 1 Stück

Voraussichtliches Versanddatum: 29-09-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

 

  • Inhaltsstoffe: brauner Zucker, Maismehl, Hefe, Agar, Benzoesäure, Methylparaben und Propionsäure

 

Hinweise: Das Produkt ist nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt. Die Ausbeute ist von der Verdampfung beim Kochen abhängig.

Bestellinformation

Verpackt in einem schweren, mit Bindedraht verschlossenen Kunststoffbeutel in einem robusten Pappkarton

†Die Ausbeute ist von der Verdampfung beim Kochen abhängig.
‡Ca. 10 ml pro Fläschchen
†Ca. 50 ml pro Flasche

Spezifikation

Spezifikation

10 lbs.
4,5 kg
Jazzmix Drosophila-Nahrung
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate