Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Complete 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
Marke: Fisher Chemical K/2000/15
132.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 111-90-0 Netto-Gewicht : 1.69000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 5,0mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
- Pyridinfrei
Spezifikation
Braun | |
Pyridine free | |
Karl Fischer Reagent | |
5.2mg of water/mL min. | |
Flüssig | |
81734 | |
446.72 |
1 L | |
Aqualine™ Complete 5 | |
111-90-0,288-32-4,7446-09-5,7553-09-5 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
C29H50O3 | |
LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.