Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Complete 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
129.00 € - 260.00 €
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10181570
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
K/2000/15
1L 129.00 €
1 Liter
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 260 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10676262
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
K/2000/17
2.5L 260.00 €
2.50 Liter Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 15 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
  • Wasseräquivalent: 5,0mg H2O/ml
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
  • Pyridinfrei