Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt AD-G für die Karl-Fischer-Titration nach Coulometrie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10689672 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10689672 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10689672 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. K/2515/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Elektrolytlösung für den Einsatz in Zellen ohne Membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aqualine™ Electrolyte ADG
Namenshinweis Karl Fisher Reagent
CAS 7446-09-5, 108-75-8, 124-68-5
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Prozentgehaltsbereich 50 to 75%
MDL-Nummer 81734