Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt AG, für Karl-Fischer-Titration durch Coulometrie, Fisher Chemical
Nicht-halogenierte Anolytlösung zur allgemeinen Verwendung in konventionellen Zellen mit einer Membran
Marke: Fisher Chemical K/2520/08
122.74 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 67-56-1 Netto-Gewicht : 0.87000kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Nicht-halogenierte Anolytlösung zur allgemeinen Verwendung in konventionellen Zellen mit einer Membran
- Anolyt-Lösung für den Einsatz in konventionellen Zellen mit Membran
- Für die anodische Oxidation bei der kolorimetrischen Analyse erforderliche Elektrolytquelle
- Enthält Methanol als Lösungsmittel
Spezifikation
Farblos | |
Aqualine™ Electrolyte AG | |
108-75-8,111-42-2,7446-09-5,7553-56-2 | |
Flüssig | |
3097387 |
500 mL | |
Karl Fischer Reagent | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
Pass Test |