Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Vorsäulenkartuschen
Artikelnummer. 10783877 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße unitSize
10783877 2.1 mm 10 mm 3 μm 4 Stück
10330885 3 mm 10 mm 3 μm 4 Stück
11502851 4 mm 10 mm 3 μm 4 Stück
10095884 2.1 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
10390925 3 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
10126634 4 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10783877 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 77503012101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18-Vorsäulenkassetten sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direktanschluss und eigenständige Halter Ã' Thermo Scientific C18 Phase mit Polar-Endkappe
  • Bietet eine alternative Selektivität im Vergleich zu konventionellen C18-Phasen
  • Retention von polaren Verbindungen
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobile Phasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 12%
pH 2 bis 8
Partikelgröße 3 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 100Å
Oberfläche 310
Durchmesser (metrisch) 2.1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
USP-Typ L1