Learn More
(aR)-a-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenmethanaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30466413
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30466413 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM322070500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride
CAS 253337-60-9
Summenformel C22 H25 N
Menge 500 mg
Synonym (αR)-α-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine
InChI-Formel InChI=1S/C22H25N/c1-17-8-5-9-19(16-17)10-7-15-23-18(2)21-14-6-12-20-11-3-4-13-22(20)21/h3-6,8-9,11-14,16,18,23H,7,10,15H2,1-2H3/t18-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NCCCc1cccc(C)c1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-Name 3-(3-Methylphenyl)-N-[(1R)-1-naphthalin-1-ylethyl]propan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 303.44
Formelmasse 303.1987