Learn More
(aR)-a-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenmethanaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30482880
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482880 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32207050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride
CAS 253337-60-9
Summenformel C22 H25 N
Menge 50 mg
Synonym (αR)-α-Methyl-N-[3-(3-methylphenyl)propyl]-1-naphthalenemethanamine
InChI-Formel InChI=1S/C22H25N/c1-17-8-5-9-19(16-17)10-7-15-23-18(2)21-14-6-12-20-11-3-4-13-22(20)21/h3-6,8-9,11-14,16,18,23H,7,10,15H2,1-2H3/t18-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NCCCc1cccc(C)c1)c2cccc3ccccc23
IUPAC-Name 3-(3-Methylphenyl)-N-[(1R)-1-naphthalin-1-ylethyl]propan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 303.44
Formelmasse 303.1987