Learn More
Brand™ AR-GLAS™ serologische Pipette
Artikelnummer. 11708168 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
:
Kapazität: 10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11708168 Kapazität: 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11708168 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 27113
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologische Pipetten gewährleisten dank ihres großen Spitzendurchmessers eine vollständige Abgabe. Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.).
  • Der große Spitzendurchmesser ermöglicht eine Gesamtabgabe.
  • Kurze Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Außendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Negative Graduierungen –3 ml
Toleranz ±0.2 ml
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Serologische Pipette