Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann™ graduierte Klarglaspipetten mit brauner Farbgradierung mit Baumwollstecker-Ende als Standardkurzform für Gewebekulturen.
Marke:  Hirschmann™ 1170160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11736492
  • 110.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hauptringgraduierung
  • Baumwollstopfen-Ende
  • Klasse AS, Konformitätszeugnis, mit datierter Charge
Spezifikation
Spezifikation
Kurzform für Gewebekulturen
Kalknatronglas
Ja
0,1 mL
12/Packung
230 ± 3 mm
8 mm
Für Gewebekulturen und Arbeiten auf Reinraum-Labortischen
Bernsteinfarben
Dauerhafte braune Diffusionsfarbe
10 ml
Messpipette