Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann™ graduierte Klarglaspipetten mit brauner Farbgradierung mit Baumwollstecker-Ende als Standardkurzform für Gewebekulturen.
Marke: Hirschmann™ 1170171
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Hauptringgraduierung
- Baumwollstopfen-Ende
- Klasse AS, Konformitätszeugnis, mit datierter Charge
-
Spezifikation
Kurzform für Gewebekulturen | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
0,2 ml | |
12/Packung | |
230 ± 3 mm |
8 mm | |
Für Gewebekulturen und Arbeiten auf Reinraum-Labortischen | |
Bernsteinfarben | |
Dauerhafte braune Diffusionsfarbe | |
25 mL | |
Messpipette |