Learn More
Hirschmann™ Graduierte Messpipetten der Klasse AS, Schellbach
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS sind mit blauer oder brauner Graduierung lieferbar.
Marke:  Hirschmann™ 1110129
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 13197899
  • 126.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DIN EN ISO 835-konform
  • Hauptringgraduierung (in Blau oder Braun)
  • Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 3
  • Standardmäßig mit Wattestopfen-Ende
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
AS
AR-GLAS™
Blau
12/Packung
0.5 ml
Messpipette
Messpipette, Klasse AS, graduiert, Schellbach
Ja
0,01 mL
0,006 mL
360 ± 5 mm