Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 3, AR-Glas
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten sind in der blauen oder bernsteinfarbenen Graduierung erhältlich.
82.20 € - 159.00 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Graduierungsfarbe | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Graduierungsfarbe | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11682289
|
Hirschmann™
1100133 |
1 ml | 0,01 mL | Bernsteinfarben | 0,007 mL |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11767951
|
Hirschmann™
1100160 |
10 ml | 0,1 mL | Bernsteinfarben | 0,05 mL |
95.40 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11720814
|
Hirschmann™
1101129 |
0.5 ml | 0,01 mL | Blau | 0,006 mL |
105.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11786612
|
Hirschmann™
1100129 |
0.5 ml | 0,01 mL | Bernsteinfarben | 0,006 mL |
105.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11740814
|
Hirschmann™
1101135 |
1 ml | 0,1 mL | Blau | 0,007 mL |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11716622
|
Hirschmann™
1100135 |
1 ml | 0,1 mL | Bernsteinfarben | 0,007 mL |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11710834
|
Hirschmann™
1101165 |
20 ml | 0,1 mL | Blau | 0,1 mL |
94.20 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11737971
|
Hirschmann™
1100165 |
20 ml | 0,1 mL | Bernsteinfarben | 0,1 mL |
94.20 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13114969
|
Hirschmann™
1101140 |
2 ml | 0,1 mL | Blau | 0,1 mL |
111.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15241209
|
Hirschmann™
1101142 |
2 ml | 0,1 mL | Blau | 0,01 mL |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11796612
|
Hirschmann™
1100142 |
2 ml | 0,1 mL | Bernsteinfarben | 0,01 mL |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11692289
|
Hirschmann™
1100141 |
2 ml | 0,02 mL | Bernsteinfarben | 0,01 mL |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11762352
|
Hirschmann™
1100175 |
50 ml | 0,2 ml | Bernsteinfarben | 0,2 ml |
159.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11757951
|
Hirschmann™
1100153 |
5 ml | 0,05 mL | Bernsteinfarben | 0,03 mL |
96.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11790824
|
Hirschmann™
1101154 |
5 ml | 0,1 mL | Blau | 0,03 mL |
101.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11706622
|
Hirschmann™
1100154 |
5 ml | 0,1 mL | Bernsteinfarben | 0,03 mL |
90.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11747971
|
Hirschmann™
1100170 |
25 ml | 0,1 mL | Bernsteinfarben | 0,1 mL |
94.20 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11722303
|
Hirschmann™
1100140 |
2 mL | 0,01 mL | Bernsteinfarben | 0,01 mL |
108.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung (in Blau oder Braun)
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 3
- Standardmäßig mit Wattestopfen-Ende
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
AS | |
AR-GLAS™ | |
Ja | |
Messpipette |