Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Reagenzgläser mit rundem Boden
Artikelnummer. 10664101
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,35 mm
8,0 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Länge (metrisch):
35 mm
40 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10664101 10,5 mm 70 mm 100 Stück
10393651 11,6 mm 100 mm 100 Stück
10343751 13,25 mm 100 mm 100 Stück
10043811 17,5 mm 100 mm 100 Stück
10109880 9,5 mm 100 mm 100 Stück
10185941 15,25 mm 160 mm 200 Stück
10262101 17,5 mm 180 mm 100 Stück
10649821 6,35 mm 35 mm -
10539461 8,0 mm 40 mm 100 Stück
10706382 14,5 mm 85 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10664101 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 42775018
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für routinemäßige Laboranalysen und -verfahren. Karl Hecht™ AR-Glas™ Rundboden-Reagenzgläser werden aus robustem Material hergestellt. AR-Glas Sodaglas.
  • Ohne Rand
  • Dickwandig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Länge (metrisch) 70 mm
Verpackung 100 Packung; Karton
Eingefasst Nein
Durchmesser (metrisch) 10,5 mm
Produkttyp Reagenzröhrchen