Learn More
ARA54 Antibody (S01-1H7), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18663945 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18663945 100 μg 100 Mikroliter
18654384 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18663945 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320001100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
ARA54 Monoclonal antibody specifically detects ARA54 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ARA54
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S01-1H7
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias Androgen receptor-associated protein 54, ARA54androgen receptor associated protein 54, EC 6.3.2.-, HFB30E3 ubiquitin-protein ligase RNF14, ring finger protein 14FLJ26004, TRIAD2, Triad2 protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human ARA54 (Uniprot # Q9UBS8)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction, Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9604
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG