Learn More
Arabin, TRC
Artikelnummer. 30332371
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30332371 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30332371 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA73555010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Arabin
CAS 75272-82-1
Summenformel C11H21NOS2
Menge 10 mg
Synonym 9-Methylsulfinylnonyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 9-(Methylsulfinyl)nonyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H21NOS2/c1-15(13)10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-11-14/h2-10H2,1H3
SMILES CS(=O)CCCCCCCCCN=C=S
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-9-methylsulfinylnonan
Molekulargewicht (g/mol) 247.42
Formelmasse 247.1065