Learn More
Arachidsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424167
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424167 1 g 1 Gramm
11434167 5 g 5 Gramm
11444167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19616.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Arachidsäure wird aufgrund ihrer tensidartigen Eigenschaften bei der Herstellung von Pharmazeutika, Seifen und Kosmetika sowie in Lebensmittelverpackungen verwendet. Arachidsäure ist eine gesättigte Fettsäure mit einer Kette von 20 Kohlenstoffatomen. Eine Ernährung, reich an gesättigten Fetten wie Arachidsäure, ist mit erhöhten Konzentrationen von Serum-Lipoproteinen niedriger Dichte assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ether, Ethanol und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-30-9
Summenformel C20H40O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.54
MDL-Nummer MFCD00002755
InChI-Schlüssel VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC-Name Icosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arachidic acid
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 1 g
Merck Index 14,764
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Formelmasse 312.54
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arachidic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Eicosanoic acid