Learn More
Arachidsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Arachidic acid is used in the manufacture of pharmaceuticals, soaps, cosmetics, and food packaging because of its surfactant-like properties. Arachidic acid is a saturated fatty acid with a 20 carbon chain. Diets rich in saturated fats like arachidic acid are associated with increased levels of serum low density lipoproteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Arachidsäure wird aufgrund ihrer tensidartigen Eigenschaften bei der Herstellung von Pharmazeutika, Seifen und Kosmetika sowie in Lebensmittelverpackungen verwendet. Arachidsäure ist eine gesättigte Fettsäure mit einer Kette von 20 Kohlenstoffatomen. Eine Ernährung, reich an gesättigten Fetten wie Arachidsäure, ist mit erhöhten Konzentrationen von Serum-Lipoproteinen niedriger Dichte assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ether, Ethanol und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Arachidsäure wird aufgrund ihrer tensidartigen Eigenschaften bei der Herstellung von Pharmazeutika, Seifen und Kosmetika sowie in Lebensmittelverpackungen verwendet. Arachidsäure ist eine gesättigte Fettsäure mit einer Kette von 20 Kohlenstoffatomen. Eine Ernährung, reich an gesättigten Fetten wie Arachidsäure, ist mit erhöhten Konzentrationen von Serum-Lipoproteinen niedriger Dichte assoziiert.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ether, Ethanol und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Arachidic acid |
Schmelzpunkt | 74°C to 76°C |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,764 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water. |
Formelmasse | 312.54 |
Reinheit (%) | 98% |