Learn More
Arachidonsäure-d8 (Hauptbestandteil, 10 mg/ml in Methylacetat), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Arachidonic Acid-d8 |
| CAS | 69254-37-1 |
| Summenformel | C20H24D8O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 Acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 Acid, Arachidonic Acid-5,6,8,9,11,12,14,15-2H8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,6,8,9,11,12,14,15-Octadeuterioicosa-5,8,11,14-Tetraensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 312.52 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10 mg/mL |