Learn More
Ansell Edmont™ Gelbe Ärmlinge aus Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™
Catalog Number 12630972
Click to view available options
Länge: 152 mm
Automatisches Strickfutter aus 100 % Kevlar™ Fasern. Bietet eine optimale Balance zwischen Fingerfertigkeit und Schnittfestigkeit. Komfort und sicherer Griff.
  • Hergestellt aus 100 % Hightech-Kevlar™-Para-Aramid-Kurzfasern.
  • Außergewöhnliche Schnittfestigkeit und Fingerfertigkeit.
  • Die Konstruktion aus 100 % Dupont Kevlar™ bietet für ihr Gewicht eine sehr hohe Schnittfestigkeit.
Produkttyp Überziehhülsen