Learn More
Arbutin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368086
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368086 1 g 1 Gramm
11378086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14945.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Arbutin, a glycosylated hydroquinone, is used in studies on melanin biosynthesis and as an inhibitor to identify, differentiate and characterize tyrosinase(s). Also used in sed as a skin-lightening agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Arbutin, ein glykosyliertes Hydrochinon, wird in Studien zur Melanin-Biosynthese und als Inhibitor zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Tyrosinase(n) verwendet. Wird auch als Hautaufhellungsmittel in kosmetischen Produkten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497-76-7
Summenformel C12H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
MDL-Nummer MFCD00016915
InChI-Schlüssel BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC-Name 2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arbutin
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 1 g
Beilstein 89673
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,773
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),methanol and dimethyl sulfoxide.
Optische Drehung −65° (c=2 in Water)
Formelmasse 272.26
Reinheit (%) ≥98%