Learn More
Archaemetzincin 2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30559437 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30559437 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30559437 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP348164
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Archaemetzincin 2 Polyclonal antibody specifically detects Archaemetzincin 2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Archaemetzincin 2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gen-Alias archaelysin family metallopeptidase 2, archaemetzincin-2, archaemetzincins-2, Archeobacterial metalloproteinase-like protein 2, EC 3.-
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen archaelysin family metallopeptidase 2. (Uniprot# Q86W34)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51321
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG