Beschreibung
- Hochentwickelter 10 x 10 Keramik-Heizplattenrührer, konzipiert für Experimente mit hohem Volumen und hoher Präzision
- Große Arbeitsfläche, ideal für anspruchsvolle Laboranwendungen
- Kapazitive Touch-Tasten und gehärtetes Glaspanel für intuitive Bedienung und hohe Sichtbarkeit
- Thermoregulation bis zu 350 °C mit ±1,0 °C Genauigkeit bei Verwendung von Pt100/Pt1000-Sonden
- Rampenprogrammierung für benutzerdefinierte Temperaturprofile und reproduzierbare Ergebnisse
- Die chemikalienbeständige Keramikplatte gewährleistet eine gleichmäßige Erwärmung bis zu 550 °C.
- Bürstenloser Motor mit starker Magnetkupplung unterstützt Rührvolumina bis zu 25 L (H 2 O)
- Breiter Rührgeschwindigkeitsbereich (30 bis 1700 U/min) für sanftes bis intensives Mischen
- SpeedServo™ behält unabhängig von Viskositätsänderungen eine konstante Geschwindigkeit bei
- Echtzeit-Viskositätsänderungsanzeige zur präzisen Reaktionsüberwachung
- Mehrere Rührmodi: automatische Umkehrfunktion, intermittierender Betrieb und einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzungen
- Velp Die Ermes Cloud-Plattform ermöglicht Fernüberwachung und -steuerung von jedem beliebigen Gerät aus.
- USB Datenexport für nahtloses Experiment-Tracking und Workflow-Optimierung
- Umfassende Sicherheitsmerkmale: Sicherheitsverriegelung, Sondenalarm, Überhitzungsschutz
- Einstellbare maximale Temperaturbegrenzung und sichtbare Warnung vor heißer Oberfläche ab 50 °C
- Countdown- und Countup-Timer für ein verbessertes Prozessmanagement
- Langlebiges Design mit 3 Jahren Garantie und Online-Registrierung
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | Heizplatte |
| Sicherheitsmerkmale | Sperrknopf |
| Rühreigenschaften | Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise) |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Reglertyp | Digital |
| Modell | AREC 10 Advance |
| Sohleneigenschaften | Timer (1 Sek. 99 Std. 59 Min.), Viskositätstrendmessung, Rampen bis zu 9 Temperaturen und bis zu 9 Geschwindigkeiten |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,5 in. |
| Mehr anzeigen |