Learn More
Velp Scientific AREC 7 Fortschrittlicher Keramik-Heizplattenrührer
Artikelnummer. 30560068 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Heizplatte
PT100 Sonde
PT100 Sonde, Stange, Klemme
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
30560068 Heizplatte 1 Stück
30560066 PT100 Sonde 1 Stück
30560063 PT100 Sonde, Stange, Klemme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30560068 Lieferant Velp Scientific Lieferanten-Nr. F20500682
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der AREC 7 Advance Keramik-Heizplattenrührer ist ein 7 x 7 Keramik-Heizplattenrührer, der hohe Leistung, fortschrittliche Sicherheitsmerkmale, verschiedene Anschlussmöglichkeiten und ein verbessertes Benutzererlebnis vereint und so Präzision, Effizienz und kompromisslose Sicherheit bei jedem Experiment gewährleistet.
  • Hochentwickelter 7 x 7 Keramik-Heizplattenrührer, entwickelt für Präzision, Leistung und Sicherheit
  • Intuitive Benutzeroberfläche mit kapazitiven Touch-Tasten und gehärtetem Glaspanel
  • Programmieren Sie Temperaturrampen und verfolgen Sie Viskositätsänderungen für eine vollständige Versuchskontrolle.
  • Thermoregulation bis zu 350 °C mit ±1,0 °C Genauigkeit bei Verwendung von Pt100/Pt1000-Sonden
  • FAST und FEINSTE Temperaturmodi für schnelles oder allmähliches Erhitzen
  • Rampenprogrammierung mit bis zu 9 Temperatur- und 9 Geschwindigkeitsstufen
  • Chemikalienbeständige 7-in.-Keramikplatte für lange Haltbarkeit
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor unterstützt das Rühren von Volumina bis zu 20 L (H 2 O)
  • Drehzahlbereich von 30 bis 1700 U/min mit SpeedServo™ für gleichmäßiges Rühren
  • Die Echtzeit-Viskositätsänderungsanzeige verbessert die Überwachungsgenauigkeit.
  • Mehrere Rührmodi: automatische Umkehrfunktion, intermittierender Betrieb und einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzungen
  • Velp Die Ermes-Cloud-Plattform ermöglicht die Fernsteuerung per Smartphone, Tablet oder PC.
  • USB Datenexport zur einfachen Nachverfolgung und Analyse von Experimenten
  • Eingebaute Sicherheitsmerkmale: Sicherheitsverriegelung, Sondenalarm, Übertemperaturschutz
  • Einstellbare maximale Temperaturbegrenzung und sichtbare Warnung vor heißer Oberfläche ab 50 °C
  • Beinhaltet Countdown- und Countup-Timer zur Workflow-Optimierung
  • Mit 3 Jahren Garantie und Online-Registrierung
Specifications
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Enthält Heizplatte
Sicherheitsmerkmale Sperrknopf
Rühreigenschaften Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise)
Gehäusematerial Aluminium
Reglertyp Digital
Modell AREC 7 Advance
Sohleneigenschaften Timer (1 Sek. 99 Std. 59 Min.), Viskositätstrendmessung, Rampen bis zu 9 Temperaturen und bis zu 9 Geschwindigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 13,39 in.
Größe 180 x 180 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Temperatur (metrisch) 0 °C bis 550 °C (in 1-°C-Schritten)
Umgebungstemperatur 50 °C bis 40 °C
Höhe (angloamerikanisch) 3,94 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 200 mm
Stromstärke 3,5 A
Länge (metrisch) 340 mm
Breite (angloamerikanisch) 7,87 in.
Wirkleistung 800 W
Gewicht (angloamerikanisch) 7.7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.5 kg
Typ Magnet-Heizrührer
Form Quadratisch
Max. Probenaufgabe 30 kg
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 30 bis 1.700 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 340 x 200 x 100 mm
Zertifizierung/Konformität CE-Konformitätserklärung, UK-Konformitätserklärung, BC-Zertifikat, cNEMKOus-Zertifikat
Display Digital
Farbe Grau