Learn More
R&D Systems™ Argatroban
Código de producto. 18054132
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18054132 50 mg 50mg
18045932 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18054132 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1637/50
 Restricted Item
Verfügbar ab: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent thrombin inhibitor
Potent inhibitor of thrombin mediated fibrinogen cleavage (Ki = 19 nM). Competitive inhibitor of thrombin-induced platelet activation and clotting. Shown to exhibit antithrombotic activity in animal models.
This compound is a mixture of 2 diastereomers (approximate ratio 65/35).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Argatroban
CAS 74863-84-6
Assay Percent Range >99%
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Molecular Formula C23H36N6O5S
Formula Weight 508.63
Título del producto
Seleccione un problema