Learn More
Invitrogen™ Arginase-1 Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P05089
Assay-Bereich 78,1 – 5000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 20,81 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16312004
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS2216
96 Tests
634.00 €
96 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16322004
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
BMS2216TEN
96 x 10 Tests
4325.00 €
96 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der humane Arginase-1 ELISA-Kit dient der Quantifizierung von Hu Renin humanem Serum, Plasma oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-Arginase-1.
Verfahrensprinzip
Der Human Arginase-1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Strenge Validierung
Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Arginase-1 ist ein 35 kDa-Enzym, das dabei hilft, Stickstoff zu eliminieren, indem es L-Arginin in Harnstoff und L-Ornithin konvertiert, das weiter in Polyamin umgewandelt wird. Diese Polyamine sind wichtig für die Zellproliferation und die Entfernung von Toxinen, die durch Proteinabbau entstehen. Die Expression findet in der Leber, Neutrophilen sowie in myeloischen Suppressorzellen (MDSC) und neuronalen Stammzellen statt. Die Expression in Makrophagen wurde beim Menschen nicht festgestellt, während bei Mäusen die Expression in M2-Makrophagen gut erkennbar ist. Arginase-1 kann in der myeloischen Population bei Brustkrebstumoren exprimiert werden und ist typischerweise in der Mehrheit der hepatozellulären Karzinome zu finden.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P05089
20,81 pg/ml
ELISA-Kit
Human
383
8,5%
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard (2 Fläschchen), Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Waschpuffer, Substratlösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
RUO
2°bis 8 °C
1 h20 min
78,1 – 5000 pg/ml
Biotin
Plasma, Serum, Zelllysate
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
ARG1
6,6%
HRP
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Zelllysat, 20 μl
Human
3 h30 min