Learn More
Invitrogen™ Arginase-1 Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke: Invitrogen™ BMS2216TEN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Der humane Arginase-1 ELISA-Kit dient der Quantifizierung von Hu Renin humanem Serum, Plasma oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-Arginase-1.
Verfahrensprinzip
Der Human Arginase-1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Strenge Validierung
Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Gehäuse P05089 | |
20,81 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
383 | |
8,5% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard (2 Fläschchen), Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Waschpuffer, Substratlösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 x 10 Tests | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Zelllysat, 20 μl | |
Human | |
3 h30 min |
78,1 – 5000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Zelllysate | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ARG1 | |
6,6% | |
HRP | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
1 h20 min |