Learn More
MP Biomedicals™ Arginase, MP Biomedicals™
Wandelt Arginin in Ornithin um. Arginase, MP Biomedicals ist das wichtigste Abbauenzym für Arginin. Arginase-Mangel ist mit Spastizität und motorischer Dysfunktion assoziiert. Es ist am stärksten in der Säugetierleber konzentriert. Es ist auch in Th vorhanden
Marke:  MP Biomedicals™ 0210027725
Weitere Details : CAS : 9000-96-8 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11492950
  • 2059.58 € / 25 K-Einheiten
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Arginase katalysiert die folgende Reaktion: Arginin + H2O → Ornithin + Harnstoff
  • Das Enzym ist Teil des Krebs-Henseleit-Harnstoffzyklusses.
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Arginase katalysiert die folgende Reaktion: Arginin + H2O → Ornithin + Harnstoff Das Enzym ist Teil des Krebs-Henseleit-Harnstoffzyklusses. Es ist am stärksten in der Säugetierleber konzentriert. Es ist auch in den Milchdrüsen vorhanden.
25 kU
Pulver
Optimaler pH-Wert: 10 (Mn2+ aktiviert) (Lit.)
Bei −20 °C lagern. Trocken lagern.
115.000–120.000 (l)