Learn More
Argonaute 3 Antibody (PCRP-AGO3-1C5), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18338896 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18338896 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18338896 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314202H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Argonaute 3 Monoclonal antibody specifically detects Argonaute 3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Argonaute 3
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-AGO3-1C5
Konjugat HRP
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AGO3argonaute 3, argonaute3, eIF2C 3, eIF-2C 3, Eukaryotic translation initiation factor 2C 3, eukaryotic translation initiation factor 2C, 3, FLJ12765, hAgo3, MGC86946, protein argonaute-3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Argonaute 3 protein (Uniprot: Q9H9G7)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 192669
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ