Learn More
Argos Technologies™ Argos Technologies™ Flexirack Pipettierstation, komplettes Rack-System mit Halterungen
Das vielseitige Polypropylen-Rack fungiert als Pipettierstation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nein |
|---|
Beinhaltet: Complete rack system (03-395-208) includes six 1.5mL tube inserts, two 0.5mL tube inserts, two 15mL tube inserts, two 50mL tube inserts, two racks, and two brackets.
Beschreibung
Das vielseitige Polypropylen-Rack fungiert als Pipettierstation
- Durch den modularen Aufbau können Sie ein Gestell nach Ihren individuellen Anforderungen erstellen
- Kann Röhrchen von 0,5 bis 50 ml aufnehmen, je nachdem, welcher farbcodierte Einsatz verwendet wird
- Dank der Schnelllöse-Laschen können die Einsätze für verschiedene Anwendungen schnell gewechselt werden
- Das mehrstufige Gestell-Design ermöglicht die gleichzeitige Ansicht aller Röhrchen
- Kleine Stellfläche (25,4 × 12,7 × 7,6 cm, 10 × 5 × 3 Zoll) und hohe Röhrchenkapazität maximieren wertvollen Laborraum
Bestellinformation
Das Gestell kann einzeln oder als Zweier-Set für doppelte Röhrchen-Lagerkapazität erworben werden. Einweg-Einsätze aus Polystyrol sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
| Nein |