missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARHGAP25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00 € - 399.00 €

Spezifikation

Antigen ARHGAP25
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892944
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14349-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16882944
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14349-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

ARHGAP25 encode negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.
Spezifikation

Spezifikation

ARHGAP25
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P42331, Q8BYW1
232201, 500246, 9938
ARHGAP25 Fusion Protein Ag5691
Primary
-20°C
ARHGAP25
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARHGAP25, KAIA0053, KIAA0053
Arhgap25
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen