Learn More
ARHGAP25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14349-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882944
  • 329.85 € / 150 Mikroliter
Voraussichtliches Versanddatum: 25-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ARHGAP25 encode negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.
Spezifikation
Spezifikation
ARHGAP25
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P42331, Q8BYW1
ARHGAP25, KAIA0053, KIAA0053
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
232201, 500246, 9938
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
ARHGAP25
Liquid
Arhgap25
ARHGAP25 Fusion Protein Ag5691
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat