Learn More
ARHGEF11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550114
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15654045
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ARHGEF11 protein.
ARHGEF11 Polyclonal antibody specifically detects ARHGEF11 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ARHGEF11
Polyclonal
Unconjugated
ARHGEF11
Arhgef11; B930073M02; E130307F09; glutamate transporter EAAT4 associated protein 48; glutamate transporter EAAT4-associated protein 48; Gtrap48; KIAA0380; mKIAA0380; PDZ-RhoGEF; Prg; Rho guanine exchange factor (GEF) 11; Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 11; rho guanine nucleotide exchange factor 11; RhoA-specific guanine nucleotide exchange factor; RhoGEF; RhoGEF glutamate transport modulator; RhoGEF glutamate transport modulator GTRAP48; RP11-356J7.2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9826
-20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O15085
ARHGEF11
Synthesized peptide derived from N-terminal of human ARHGEF11.