Learn More
Skytec Aria 360 Nitrilschaumhandschuhe
Artikelnummer. 17851654
Change view
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, Extraklein
7 Small, Klein
8,Medium, Mittel
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17851654 Größe 6,X-Small, Extraklein 10 Paare
17821654 7 Small, Klein 10 Paare
17891674 8,Medium, Mittel 10 Paare
17831654 9, Large, Groß 10 Paare
17811654 10,X- Groß, Extragroß 10 Paare
17881644 11,2X-Large, 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17851654 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKG00022FB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Aria 360 Handschuhe sind leichte Nitrilschaumhandschuhe mit hervorragender Haltbarkeit und Griffigkeit, umweltfreundlichem Futter und Touchscreen-Funktionalität.
  • Genium™ ist eine umweltfreundliche Einlage, deren Inhaltsstoffe zu einem Drittel aus nachhaltigen Quellen stammen und deren Herstellung 30 % weniger Energie benötigt.
  • Touchscreen-Funktion an Daumen und Zeigefinger
  • Anatomisch geformt und feuchtigkeitsableitend für optimalen Tragekomfort
  • Hervorragender Grip unter allen Bedingungen (trocken, nass, ölig).
  • Geringe Partikelabgabe für empfindliche Anwendungen
  • Superweiches Futter
  • Patentierte Nitrilschaum-Handflächenbeschichtung verbessert den Schutz
  • Sanitized™ Die antimikrobielle Ausrüstung sorgt für zusätzliche Frische.
  • Leichter Hitzeschutz bis 100 °C für kurze Zeit
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierung/Konformität ANSI Abrieb, ANSI Punktion
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420, EN 407
Chlorinated Nein
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Spandex, Nitril
Produkttyp Touchscreen-Arbeitshandschuh
Größe Größe 6,X-Small, Extraklein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Handhabung
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Durchstechfestigkeit ANSI/ISEA 105-16 Stufe 2
Beständig gegen Abrieb, Einstiche
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm