missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ARID1A Antibody (ARID1A/7735) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30024567 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30024567 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30024567 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP327036B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ARID1A Monoclonal antibody specifically detects ARID1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARID1A
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ARID1A/7735
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ARID domain-containing protein 1A, AT rich interactive domain 1A (SWI- like), AT rich interactive domain 1A (SWI-like), AT-rich interactive domain-containing protein 1A, B120SWI-like protein, BAF250a, BAF250SWI/SNF complex protein p270, BM029, brain protein 120, BRG1-associated factor 250, BRG1-associated factor 250a, C10rf4, C1orf4SWI/SNF-related, matrix-associated, actin-dependent regulator of chromatinsubfamily F member 1, chromatin remodeling factor p250, hELD, hOSA1, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, Osa homolog 1, OSA1, OSA1 nuclear protein, P270, SMARCF1, subfamily f, member 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1900-2000) of human ARID1A protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8289
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.