Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Filter Housing
Arium™ Advance L Filter Housing for flexible configurations of filters.
Marke:  Sartorius H2O-AFHL-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887286
  • 398.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Arium™ Advance L Filtergehäuse als ein- oder zweistufiges Gehäuse ermöglicht flexible Filterkonfigurationen für die Vorbehandlung von Wasser gemäß Ihren Systemanforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
Doppel
Umgekehrte Osmose (Typ 3)
Polypropylen-Gehäuse
Trinkbares Leitungswasser
Filtergehäuse und Halter