Learn More
Sartorius Arium™ Advance L Vorfilter
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Art des Produktwassers:
Umgekehrte Osmose (Typ 3)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Arium™ Advance L 5 μm-Vorfilter schützt und erhöht die Lebensdauer des nachgeschalteten Umkehrosmosemoduls.
- Der Filter entfernt Schwebstoffe und Partikelkontaminationen zuverlässig aus dem Speisewasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Filter aus Polypropylen mit einer Trennrate von 5 μm |
| Speisewasserquelle | Trinkbares Leitungswasser |
| Art des Produktwassers | Umgekehrte Osmose (Typ 3) |
| Typ | Vorfilter |
| Abmessungen (L x B x H) | 11 x 18 x 26 cm |