Beschreibung
- Für den Einsatz mit arium comfort und arium mini Reinstwassersystemen
- Bietet hohe Sicherheit für kritische Zellkulturanwendungen
- Die mit dem Ultrafilter gelieferte Schutzglocke verhindert zusätzlich eine retrograde Kontamination
- Das hochwertige Material des Ultrafilters sorgt für einen hohen Gesamtdurchsatz und optimale Durchflussraten
- Zertifizierte Qualität
- Steril verpackt
Spezifikationen
- Membranmaterial: Polysulfon
- Verbundwerkstoff: Polyurethan (PUR)
- Gehäusematerial: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Schutzglocke: Polycarbonat (PC)
- Flussrate: Bis zu 2,0 l/min
- Endotoxine: < 0,001 EU/ml
- Bakterien: <1 KBE/100 ml
- RNase: <2,9 x 10-10 Kunitz U/µl.
- DNase: <1,0 x 10-5 U/µl
- Max. Betriebsdruck: 6 bar (87 psi)
- Max. Ansaugtemperatur 50 °C
- Effektive Membranfläche: 0,5 m2
- Durchmesser x Höhe: 50 x 169mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sartorius arium™ CellPlus Ultrafilter |
| Speisewasserquelle | Pretreated |
| Flussrate | Bis zu 2,0 l/min |
| Material | Polyurethan, ABS, Polycarbonat |
| Purification Method | Ion Exchange, Activated Carbon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Effiziente Entfernung von Endotoxinen, RNase, DNase, Mikroorganismen und Partikeln in Zellkulturanwendungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Arium comfort und arium mini Reinstwassersysteme |
| Druck | 6 bar (87 psi) |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 50 °C |
| Typ | CellPlus Ultrafilter |
| Mehr anzeigen |