Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme mit UV-Lampe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15819354 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
8 l/h (Typ 3)
Montage:
Arbeitsfläche
Wand
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Montage unitSize
15819354 8 l/h (Typ 3) Wand 1 Stück
15584146 8 l/h (Typ 3) Arbeitsfläche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15819354 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OI1UVB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie das Sartorius arium™ comfort I kombinierte System für die Herstellung von Reinstwasser des ASTM-Typs 1 und Reinwasser des Typs 3.
  • Einzigartiges Kassetten-Kit für die Herstellung von Reinstwasser höchster Qualität
  • Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
  • Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
  • Reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
  • Arium Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
  • Als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz erhältlich
  • Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
  • Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
  • Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
  • Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bakterieller Gehalt <0,1 KBE/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme)
Feedwater Connector 3/8 in.
Speisewasserüberwachung No
Speisewasserquelle Konus
Flussrate 8 l/h (Typ 3)
Art des Produktwassers Typ 1 und 3
Fern-Dispenser No
Elektrischer Widerstand 18,2 Mohm.cm
TOC (Total Organic Carbon) ≤2 ppb
Speisewasserdruck 2,0 bis 6,9 bar
Speisewassertemperatur (metrisch) 2 °C° bis 30 °C°
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, Photometrie, Pufferlösungen, Speisewasser für Laborgeräte wie Autoklaven, Glaswaschmaschinen usw.
Luftfeuchtigkeitsbereich 80%
Montage Wand
Partikelgröße <1mL
Reinigungsverfahren Adsorption durch sphärische Aktivkohle, Katalysator, Umkehrosmose, Deionisierung, UV-Strahlung, optionale Endpartikel und sterile Filtration
Trübung <1 NTU
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 43.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 19,7 in.
Höhe (metrisch) 50.1 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,7 in.
Tiefe (metrisch) 47.6 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 68,3 lb. (Betrieb); 50,7 lb. (leer)
Gewicht (metrisch) Ca. 31 kg (Betrieb); 23 kg (leer)
Elektrische Anforderungen 100/240 V AC (+/-10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Tägliche Abgabe 120 l/h (Typ 1), 8 l/h oder 16 l/h (Typ 3)
Endotoxin-Konzentration < 0,001 EU/ml mit einer abschließenden Ultrafiltrationskartusche
Produkttyp Wasseraufbereitungssystem