Learn More
Sartorius arium™ comfort I ASTM 1, 3 kombinierte Wasseraufbereitungssysteme ohne UV-Lampe, TOC-Überwachung
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
- Einzigartiges Kassetten-Kit für die Herstellung von Reinstwasser höchster Qualität
- Die innovative iJust-Technologie verbessert die Produktwasserqualität
- Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompaktes Design mit SD-Kartensteckplatz
- Reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse
- arium Software steuert das Ventil am Konzentratauslass entsprechend den Messdaten für CaCO3 und CO2
- Erhältlich als Tischsystem für jeden Laborarbeitsplatz und zur Wandmontage mit integrierter Wandhalterung
Vorteile
- Optimierter, wirtschaftlicher Wasserverbrauch
- Hohe Produktwasserqualität zu jeder Zeit
- Garantierte längere Lebensdauer nachgeschalteter Reinstwassersysteme
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterieller Gehalt | <0,1 KBE/ml (mit einem 0,2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationskartusche mit Anschlussklemme) |
| Feedwater Connector | 3/8 in. |
| Speisewasserüberwachung | No |
| Speisewasserquelle | Konus |
| Flussrate | 8 l/h |
| Art des Produktwassers | Typ 1 und 3 |
| Fern-Dispenser | No |
| Elektrischer Widerstand | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | < 5 ppb |
| TOC (Total Organic Carbon) | <5 ppb |
| Mehr anzeigen |