Beschreibung
- Höhenverstellbare Anzeige-/Ausgabestation zur Ausgabe von Reinstwasser Typ 1
- Kompaktes Design zur einfachen und platzsparenden Integration in die Laborumgebung
- Intuitives, berührungsaktiviertes Farbdisplay mit direktem Zugriff auf wichtige Funktionen
- Flexible und stufenlose Höheneinstellung zum Befüllen von Behältern und Bechern unterschiedlicher Größe
- Das ergonomische Design kann für die Bedienung mit der rechten oder linken Hand optimiert werden
- Präzise Volumenausgabe zur schnellen und präzisen Puffer- und Probenvorbereitung
- Einstellbare, spritzwasserfreie Durchflussrate von Tropfen zu Tropfen bis zu 2 l/min
Lieferumfang:
- Anzeige/Spender mit Ständer
- Stromversorgung einschließlich:
- IEC an den Stecker
- Anschluss-Set
Für den vorgesehenen Gebrauch mit:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Komfort
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml bis 50 l |
| Speisewasserüberwachung | Nein |
| Speisewasserquelle | Ultrapure |
| Flussrate | Bis zu 2 l/min |
| Art des Produktwassers | Ultrapure (Typ 1) |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Nein |
| Typ | Remote Dispenser |
| Display | Touchdisplay |