Learn More
ARL2BP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ARL2BP |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896243
|
Proteintech
10090-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886243
|
Proteintech
10090-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ADP-ribosylation factor (ARF)-like proteins (ARLs) comprise a functionally distinct group of the ARF family of RAS-related GTPases. The protein encoded by this gene binds to ARL2. GTP with high affinity but does not interact with ARL2. GDP, activated ARF, or RHO proteins. The lack of detectable membrane association of this protein or ARL2 upon activation of ARL2 is suggestive of actions distinct from those of the ARFs. This protein is considered to be the first ARL2-specific effector identified, due to its interaction with ARL2. GTP but lack of ARL2 GTPase-activating protein activity.Spezifikation
ARL2BP | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q4V8C5, Q9D385, Q9Y2Y0 | |
107566, 23568, 498910 | |
ARL2BP Fusion Protein Ag0138 | |
Primary | |
-20°C | |
ARL2BP |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARF like 2 binding protein, ARL2BP, BART, BART1, Binder of ARF2 protein 1 | |
Arl2bp | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |