Learn More
Abnova™ ARL5 Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH01254
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 26225
Molekulargewicht 45.43
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16168182
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026225-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16178182
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026225-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH01254
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.43
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
ARFLP5/ARL5
ARL5A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
26225
ARL5 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARL5A
Human
Recombinant
Solution