Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ PCR Strip Plate, 96 well, clear, bulk
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Armadillo 96-Well PCR-Streifenplatte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells
- Die Platten bieten unter allen Bedingungen eine hervorragende thermische Leistung ohne Verziehen
- Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand für Verformungsbeständigkeit während des Thermocyclings und verbesserte mechanische Stabilität beim Roboterhandling
- Zerbrechbar in 8-Röhrchen-Streifen für variable Probenanzahl und minimale Abfallmengen
- Transparenter Rand ermöglicht die Visualisierung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelfähigkeit in automatisierten Handlingsystemen
- ANSI:SBS-Stellfläche sorgt für vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Dünnwandige Wells mit U-Boden für optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
- Schwarze, alphanumerische Beschriftung für einfache Well-Identifizierung
- Integriertes Rahmen-/Well-Design für eine verbesserte Hitzeversiegelung
- Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| BreakApart | Ja |
| Verpackung | 150 Platten |
| Produktlinie | Armadillo |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | PCR-Mikrotiterplatte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler |
| Ausführung des Rahmens | Halbhoch |
| Material | Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) Well | 0,3 ml |
| Mehr anzeigen |