Learn More
Aromatenfraktionierungsprüfmix, 16-Komponentenmischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep NJDEP-EPH-ARFS
Weitere Details : CAS : 53-70-3 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,2,3-Trimethylbenzol | 526-73-8 | 400μg/ml |
Acenaphthen | 83-32-9 | 400μg/ml |
Acenaphthylen | 208-96-8 | 400μg/ml |
Anthracen | 120-12-7 | 400μg/ml |
Benz(a)anthracen | 56-55-3 | 400μg/ml |
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 400μg/ml |
Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 400μg/ml |
Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 400μg/ml |
Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 400μg/ml |
Chrysen | 218-01-9 | 400μg/ml |
Dibenz(a,h)anthracen | 53-70-3 | 400μg/ml |
Fluoranthen | 206-44-0 | 400μg/ml |
Fluoren | 86-73-7 | 400μg/ml |
Indeno(1,2,3-c,d)pyren | 193-39-5 | 400μg/ml |
Phenanthren | 85-01-8 | 400μg/ml |
Pyren | 129-00-0 | 400 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Aromatics Fraction Check Mix | |
Hexane:Toluene | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
5 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
5 mL | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Produkt nur für den Laborgebrauch