Learn More
Aromatenmatrix-Zusatzmix, 18-Komponentenmischung, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep NJDEP-EPH-ARMS
Weitere Details : CAS : 56-55-3 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Artikelnummer. 16379977
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,2,3-Trimethylbenzol526-73-8200μg/ml
2-Methylnaphthalin91-57-6200μg/ml
Acenaphthen83-32-9200μg/ml
Acenaphthylen208-96-8200μg/ml
Anthracen120-12-7200μg/ml
Benz(a)anthracen56-55-3200μg/ml
Benzo(a)pyren50-32-8200μg/ml
Benzo(b)fluoranthen205-99-2200μg/ml
Benzo(g,h,i)perylen191-24-2200μg/ml
Benzo(k)fluoranthen207-08-9200μg/ml
Chrysen218-01-9200μg/ml
Dibenz(a,h)anthracen53-70-3200μg/ml
Fluoranthen206-44-0200μg/ml
Fluoren86-73-7200μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pyren193-39-5200μg/ml
Naphthalin91-20-3200μg/ml
Phenanthren85-01-8200μg/ml
Pyren129-00-0200 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Aromatics Matrix Spike Mix
Acetone:Toluene
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
5 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
5 mL
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch