missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ARPC3 Antibody (2E11), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18313039 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18313039 0.1 mg 0.01 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18313039 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00010094M06

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ARPC3 Monoclonal antibody specifically detects ARPC3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ARPC3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2E11
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_005710
Gen-Alias actin related protein 2/3 complex, subunit 3, 21kDa, subunit 3 (21 kD)
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ARPC3 (NP_005710.1, 1 a.a. ~ 78 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MPAYHSSLMDPDTKLIGNMALLPIRSQFKGPAPRETKDTDIVDEAIYYFKANVFFKNYEIKNEADRTLIYITLYISEC
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10094
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.