Learn More
Arprinocid, TRC
Artikelnummer. 17931295
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931295 100 mg 100 Milligramm
17963105 250 mg 250 Milligramm
17994535 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17931295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA735500100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55779-18-5
Summenformel C12 H9 Cl F N5
Molekulargewicht (g/mol) 277.68
Synonym 9-[(2-Chloro-6-fluorophenyl)methyl]-9H-purin-6-amine, 6-Amino-9-(2-chloro-6-fluorobenzyl)purine, Arpocox, Arprinocid, MK 302
IUPAC-Name 9-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]purin-6-amine
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2Cc3c(F)cccc3Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arprinocid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9ClFN5/c13-8-2-1-3-9(14)7(8)4-19-6-18-10-11(15)16-5-17-12(10)19/h1-3,5-6H,4H2,(H2,15,16,17)
Formelmasse 277.0531