Learn More
Abeba™ Arrow 38600 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
85.73 € - 90.31 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15631198
|
Abeba™
38600/36 |
36 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641198
|
Abeba™
38600/37 |
37 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15651198
|
Abeba™
38600/38 |
38 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15661198
|
Abeba™
38600/39 |
39 |
90.31 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671198
|
Abeba™
38600/40 |
40 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15681198
|
Abeba™
38600/41 |
41 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15691198
|
Abeba™
38600/42 |
42 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601208
|
Abeba™
38600/43 |
43 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15611208
|
Abeba™
38600/44 |
44 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15621208
|
Abeba™
38600/45 |
45 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15631208
|
Abeba™
38600/46 |
46 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15641208
|
Abeba™
38600/47 |
47 |
85.73 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Spannbereich gepolstert mit elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
38600 |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan |