Learn More
Arsenazo III, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15465299
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1668-00-4
C22H18As2N4O14S2
776.363
MFCD00036695
TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
9810878
(3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaphthalen-2,7-Disulfonsäure
C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1668-00-4
C22H18As2N4O14S2
776.363
MFCD00036695
TVMZRHVOFZTNET-RIRMOVKSSA-N
arsenazo iii, arsenazo iii sodium salt, 2,2'-1, 8-dihydroxy-3,6-disulfo-2, 7-naphthalene-bis azo dibenzenearsonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1, 8-dihydroxy-3, 6-naphthalene disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, 2,7-bis 2-arsonophenylazo chromotropic acid, 2,2'-1,8-dihydroxy-3,6-disulfonaphthylene-2,7-bisazo bisbenzenearsonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazen-1-yl-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl diazenyl-4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3,6-bis 2-2-arsonophenyl hydrazin-1-ylidene-4,5-dioxonaphthalene-2,7-disulfonic acid
9810878
(3Z,6E)-3,6-bis[(2-arsonophenyl)hydrazinyliden]-4,5-dioxonaphthalen-2,7-Disulfonsäure
C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4[As](=O)(O)O)C(=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[As](=O)(O)O
Geeignet für die Bestimmung von Mikromolarmengen an Calcium
Suitable for determination of micromolar amounts of calcium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Arsenazo III ist hochspezifisch für Calcium und erzeugt Absorptionsspitzen im Bereich von 600 bis 660 nm
• Reagiert unter leicht sauren Bedingungen und ist löslich in Alkohol bzw. weniger löslich in Wasser
Verwendung
• Arsenazo III kann Calcium in permeabilisierten Zellen nachweisen; es ist außerdem in der Lage, Uran und Thorium zu detektieren
• Arsenazo III wurde in vitro zur Messung intrazellulärer Ca2+-Spiegel in lebenden Neuronen zusammen mit Patch-Clamp-Methoden verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Arsenazo III
Farbe Braun bis Violett
Menge 5 g
UN-Nummer UN3465
Beilstein 5717957
Formelmasse 776.37
Physikalische Form Pulver